주요 문서
474959
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isothiocyanatobenzoate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SCNC6H4CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
207.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.614 (lit.)
bp
150 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11-7-14/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
TYEPWLJHQLYWSR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)