문서
474878
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenyl isothiocyanate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl3C6H2NCS
CAS Number:
Molecular Weight:
238.52
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
72-75 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(N=C=S)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H2Cl3NS/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
InChI key
DSXVZIOQROMOEF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable