문서
47469
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OPfp
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-L-methionine pentafluorophenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H20F5NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
537.50
Beilstein:
4732241
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥96.0% (HPLC)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C26H20F5NO4S/c1-37-11-10-18(25(33)36-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31)32-26(34)35-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,32,34)/t18-/m0/s1
InChI key
OKDPSRDTLNXPFQ-SFHVURJKSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3