주요 문서
474665
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxaldehyde
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C([H])=O
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-7-9-1-3-13-11(5-9)12-6-10(8-16)2-4-14-12/h1-8H
InChI key
UJCACAOPZBJKIW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxaldehyde is an organic building block.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)