주요 문서
47441
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-D-asparagine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H18N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
354.36
Beilstein:
8510210
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +11.9±1.5°, c = 1% in DMF
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
~185 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m1/s1
InChI key
YUGBZNJSGOBFOV-MRXNPFEDSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)