주요 문서
474290
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-Hexadecafluoro-9-(trifluoromethyl)decyl methacrylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)6CF(CF3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
582.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
97%
포함
0.01% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.345 (lit.)
bp
116 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)