주요 문서
474185
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononyl ether
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8F16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
488.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.342 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
density
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C12H8F16O2/c13-5(14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)12(27,28)10(23,24)8(19,20)6(15,16)3-29-1-4-2-30-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
AVKVPTNDWAGIMH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)