Key Documents
473480
Sigma-Aldrich
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]carbonylchloroiridium(I)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[[(C6H5)2PCH2-]2]2Ir(CO)Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
1052.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Ir+].[C+]#[O-].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(CP(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H24P2.CO.ClH.Ir/c2*1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;1-2;;/h2*1-20H,21-22H2;;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI key
OSLZZZLAMGQKFM-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)