Key Documents
47347
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Val-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Fmoc-N-methyl-D-valine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
353.41
Beilstein:
7350401
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (TLC)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)