주요 문서
47346
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Fmoc-N-methyl-D-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
325.36
Beilstein:
6936712
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0% (TLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)20(2)19(23)24-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-/m1/s1
InChI key
JOFHWKQIQLPZTC-GFCCVEGCSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)