문서
473367
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(−)-2-(4-Fluorophenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13FN2 · HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
273.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
광학 활성
[α]22/D −68°, c = 1 in H2O
mp
225-230 °C (lit.)
SMILES string
Br.[H][C@]12CN(c3ccc(F)cc3)[C@]([H])(CN1)C2
InChI
1S/C11H13FN2.BrH/c12-8-1-3-10(4-2-8)14-7-9-5-11(14)6-13-9;/h1-4,9,11,13H,5-7H2;1H/t9-,11-;/m0./s1
InChI key
HDMUZFRUGPXOBN-ROLPUNSJSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable