주요 문서
473332
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogenarsenate dihydrate
99.99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2HAsO4·2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
254.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.99%
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.[K+].[K+].O[As]([O-])([O-])=O
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)