주요 문서
473170
Sigma-Aldrich
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CONHCH2CH2CH2N(CH3)2(CH2)3SO3
CAS Number:
Molecular Weight:
292.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H24N2O4S/c1-11(2)12(15)13-7-5-8-14(3,4)9-6-10-19(16,17)18/h1,5-10H2,2-4H3,(H-,13,15,16,17,18)
InChI key
OIETYYKGJGVJFT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)