Key Documents
47314
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cha-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H27NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
393.48
Beilstein:
7052264
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0% (TLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H27NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,16,21-22H,1-3,8-9,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
InChI key
HIJAUEZBPWTKIV-QFIPXVFZSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)