주요 문서
473014
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Aza-5-thiabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9NS · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
151.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
96%
SMILES string
Cl.C1N[C@@H]2CS[C@H]1C2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)