문서
472883
Sigma-Aldrich
Tetra-O-acetyl-6,6′-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-lactal
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H56O13Si2
CAS Number:
Molecular Weight:
704.95
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −7°, c = 1.1 in chloroform
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
애플리케이션
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.