Key Documents
472859
Sigma-Aldrich
6,6′-Di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-lactal
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H48O9Si2
CAS Number:
Molecular Weight:
536.80
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +16.0°, c = 1.1 in chloroform
mp
56-62 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)