Key Documents
472824
Sigma-Aldrich
4-O-Acetyl-3,6-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H40O5Si2
CAS Number:
Molecular Weight:
416.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −19°, c = 2.1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
324 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC=C[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H42O7Si2/c1-14(22)26-17(16(24)13-25-28(8,9)19(2,3)4)18(15(23)12-21)27-29(10,11)20(5,6)7/h12,15-18,23-24H,13H2,1-11H3/t15-,16+,17+,18+/m0/s1
InChI key
PUTBIZQBKYLDAU-BSDSXHPESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)