주요 문서
472786
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldiphenylsilyl)-D-glucal
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H28O4Si
CAS Number:
Molecular Weight:
384.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
광학 활성
[α]25/D +9°, c = 1.1 in chloroform
불순물
2% ethyl acetate
3% dichloromethane
mp
−9 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H30O6Si/c1-22(2,3)29(16-10-6-4-7-11-16,17-12-8-5-9-13-17)28-15-19(25)21(27)20(26)18(24)14-23/h4-14,18-21,24-27H,15H2,1-3H3/t18-,19+,20+,21+/m0/s1
InChI key
BSEPYXNJJUUAEY-DOIPELPJSA-N
애플리케이션
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)