주요 문서
472778
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H28O6Si
CAS Number:
Molecular Weight:
344.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
96%
분석
96%
광학 활성
[α]20/D −7°, c = 1.4 in chloroform
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]([C@H](O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C16H30O8Si/c1-10(18)23-14(12(20)8-17)15(24-11(2)19)13(21)9-22-25(6,7)16(3,4)5/h8,12-15,20-21H,9H2,1-7H3/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
InChI key
DGPMSALVNCCUAW-GBJTYRQASA-N
애플리케이션
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)