Key Documents
471852
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-Aminohexyl)phosphonic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(NH2)P(O)(OH)2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +25°, c = 5 in 1 M NaOH
mp
270-276 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC[C@@H](N)P(O)(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)