주요 문서
471682
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
192.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
refractive index
n20/D 1.5815 (lit.)
bp
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
InChI key
PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
일반 설명
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine is a piperazine derivative.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
N-dealkylation of arylpiperazine derivatives: disposition and metabolism of the 1-aryl-piperazines formed.
Caccia S.
Current Drug Metabolism, 8(6), 612-622 (2007)