주요 문서
469564
Sigma-Aldrich
cis-1,8-Diamino-p-menthane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22N2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.30
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(N)[C@H]1CC[C@@](C)(N)CC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3/t8-,10+
InChI key
KOGSPLLRMRSADR-WAAGHKOSSA-N
일반 설명
cis-1,8-Diamino-p-menthane may be used in the synthesis of cis-(N,N′-p-menth-1,8-ylene)bis(2-bromo-3,3-dimethylbutanamide).
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
THE SYNTHESIS, PHYSICAL, AND SPECTRAL PROPERTIES, AND SOME REACTIONS OF A NEW STABLE bis-a-LACTAM (AZIRIDINONE) WITH A TERPENE SKELETON.
Lengyel I, et al.
Synthetic Communications, 31(23), 3671-3683 (2001)