주요 문서
468630
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-L-phenylalanine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
219.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]24/D −8°, c = 1 in H2O
mp
245-251 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
ZDECBCKSULAIGP-QRPNPIFTSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)