주요 문서
468509
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SC6H4NCS
CAS Number:
Molecular Weight:
181.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
bp
127-128 °C/1 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES string
CSc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI key
CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)