주요 문서
468320
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-1,2-butylene)diol
average Mn ~3,400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(-CH2CH2-)x[-CH2CH(C2H5)-]yOH
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분자량
average Mn ~3,400
refractive index
n20/D 1.4768
점도
50,000 cP(25 °C)(lit.)
수산기 기능성
1.9
density
0.88 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C.OC=C.CCC=C.CCC(O)=C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Uses: flexible modifier in urethanes, acrylics, polyesters, and epoxy resins. Good exterior durability.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)