주요 문서
467502
Sigma-Aldrich
(4-Morpholinylmethyl)benzotriazole, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
218.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
104-107 °C (lit.)
SMILES string
C1CN(CCO1)Cn2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H14N4O/c1-2-4-11-10(3-1)12-13-15(11)9-14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9H2
InChI key
YZYQTUBWZGCDLR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)