주요 문서
467308
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) carbonate hydrate
99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Lu2(CO3)3·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
529.96 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
SMILES string
O.[Lu+3].[Lu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)