주요 문서
466832
Sigma-Aldrich
Dipotassium [μ-(1,2-ethanediolato-O:O′)]tetrakis(1,2-ethanediolato-O,O′)disilicate
95%
동의어(들):
Potassium glycolatosilicate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20K2O10Si2
CAS Number:
Molecular Weight:
434.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
95%
SMILES string
[K+].[K+].C1CO[Si-]2(O1)(OCCO2)OCCO[Si-]345OCCO3.C(CO4)O5
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)