주요 문서
466328
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
PrI3
CAS Number:
Molecular Weight:
521.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
anhydrous
분석
≥99.9% trace metals basis
형태
powder
mp
737 °C (lit.)
density
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Pr](I)I
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)