문서
465550
Sigma-Aldrich
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)hexahydro-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H34O5Si
CAS Number:
Molecular Weight:
370.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]22/D −29°, c = 1 in chloroform
mp
40-53 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](OC3CCCCO3)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@]1([H])CC(=O)O2