문서
465054
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(Benzyloxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
311.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]24/D +22°, c = 1 in methanol
mp
137-141 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCc3ccccc3
애플리케이션
Building block for HIV protease inhibitors.
문서 라이브러리 방문
Yu, K.L. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 535-535 (1993)