문서
464708
Sigma-Aldrich
Sodium hexahydroxyplatinate(IV)
동의어(들):
Disodium hexahydroxyplatinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2Pt(OH)6
CAS Number:
Molecular Weight:
343.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: platinum
농도
51.2-62.5% Pt (gravimetric)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/2Na.6H2O.Pt/h;;6*1H2;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
InChI key
LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves