주요 문서
464546
Sigma-Aldrich
Boc-4-phenyl-Phe-OH
97%
동의어(들):
(S)-2-(Boc-amino)-3-(4-biphenylyl)propionic acid, Boc-4-phenyl-L-phenylalanine, Boc-Bip-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H4CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
341.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]22/D +21°, c = 2 in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
103-107 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)13-14-9-11-16(12-10-14)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
InChI key
NBVVKAUSAGHTSU-KRWDZBQOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)