Key Documents
464112
Sigma-Aldrich
6-O-(Triisopropylsilyl)-D-galactal cyclic carbonate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H28O5Si
CAS Number:
Molecular Weight:
328.48
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]23/D −69°, c = 2.3 in chloroform
refractive index
n20/D 1.4825 (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12)(C(C)C)C(C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)