주요 문서
464104
Sigma-Aldrich
D-Galactal cyclic 3,4-carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O5
CAS Number:
Molecular Weight:
172.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
광학 활성
[α]23/D −51°, c = 1.2 in chloroform
포함
≤10% ethyl acetate as stabilizer
mp
−34 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O5/c8-3-5-6-4(1-2-10-5)11-7(9)12-6/h1-2,4-6,8H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
WFLPBXPPOHMBIT-HSUXUTPPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)