주요 문서
463833
Sigma-Aldrich
Scandium(III) oxalate hydrate
≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
Scandium oxalate (2:3) hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Sc2(C2O4)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
353.97 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
≥99.99% trace metals basis
형태
powder
SMILES string
O.O=C1O[Sc](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Sc]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.H2O.2Sc/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
InChI key
UBLURKQDJDHWDF-UHFFFAOYSA-H
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)