주요 문서
463809
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxalate hydrate
≥99.99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H2O4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
90.03 (anhydrous basis)
UNSPSC 코드:
12352302
분석
≥99.99%
mp
>350 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)