주요 문서
463523
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)allylamine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH2NHSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
106-109 °C (lit.)
density
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)NCC=C
InChI
1S/C6H15NSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3
InChI key
FFJKAASRNUVNRT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
23.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)