문서
463477
Sigma-Aldrich
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
97%
동의어(들):
3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CH2CH2NHCH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
165.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES string
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
InChI key
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3