문서
463396
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
97%
동의어(들):
Methyl L-pyroglutamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
143.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +10.5°, c = 1 in ethanol
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
90 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
HQGPKMSGXAUKHT-BYPYZUCNSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter