문서
463221
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate lauryl ether
average Mn ~360
동의어(들):
Laureth-4 carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분자량
average Mn ~360
refractive index
n20/D 1.45
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Surfactant.
Stabilizer for microemulsions.
특징 및 장점
Not sensitive to hard water.
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves