Key Documents
46261
Sigma-Aldrich
Ferrocenecarboxaldehyde
purum, ≥98.0%
동의어(들):
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10FeO
CAS Number:
Molecular Weight:
214.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
grade
purum
분석
≥98.0%
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
InChI key
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)