주요 문서
462470
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
137.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]23/D +28°, c = 1 in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
220-224 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1
InChI key
XBKCXPRYTLOQKS-AENDTGMFSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)