Key Documents
462055
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate diacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCO2CH2C(CH3)2CO2CH2C(CH3)2CH2O2CCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
312.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
포함
300 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C(C)(C)COC(=O)C=C
기타 정보
Contains neopentyl glycol diacrylate, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, neopentyl glycol and mixed esters of acrylic acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)