주요 문서
461296
Sigma-Aldrich
Acetic acid, alkyl (C9 to C11) esters mixture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2R, R = C10H21 (primarily)
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
220-250 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
일반 설명
Contains various branched and linear isomers of C9 to C11 esters
애플리케이션
Coalescing solvent
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)