Key Documents
461083
Sigma-Aldrich
Di-p-tolylamine
97%
동의어(들):
4,4′-Dimethyldiphenylamine, 4-Methyl-N -(4-methylphenyl)benzenamine, p ,p ′-Ditolylamine, Bis(4-methylphenyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3C6H4)2NH
CAS Number:
Molecular Weight:
197.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(Nc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3
InChI key
RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)