Key Documents
461016
Sigma-Aldrich
Indium(III) telluride
99.999% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
In2Te3
CAS Number:
Molecular Weight:
612.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.999% trace metals basis
형태
coarse powder
mp
667 °C (lit.)
density
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Te]=[In][Te][In]=[Te]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)