주요 문서
460869
Sigma-Aldrich
1,3:2,5:4,6-Tri-O-methylene-D-mannitol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O6
CAS Number:
Molecular Weight:
218.20
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]23/D −105°, c = 2 in chloroform
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES string
C1OC[C@H]2OCO[C@@H]3COCO[C@H]3[C@@H]2O1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)