콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

460796

Sigma-Aldrich

Poly[di(ethylene glycol) phthalate] diol

average Mn ~576

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

Linear Formula:
H[-O(CH2CH2O)2COC6H4-2-CO-]nO(CH2CH2O)2H
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002

eq. wt.

288 hydroxyl

분자량

average Mn ~576

refractive index

n20/D 1.532

점도

25,000 cP(25 °C)(lit.)

수산기 값

190‑200 mg KOH/g

전이 온도

Tg −28 °C

density

1.26 g/mL at 25 °C

유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내

애플리케이션

Flexibilizer for polyurethanes.

특징 및 장점

Improves polyester hydrolytic stability.; Promotes bonding to various plastics and metals.

가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?

특정 버전이 필요한 경우 로트 번호나 배치 번호로 특정 인증서를 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.